Learn More
Tazarotene-d8, TRC
Código de producto. 30411384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411384 10 mg
30411585 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30411384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT01005210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246815-76-8
Fórmula molecular C21H13D8NO2S
Peso molecular (g/mol) 359.51
Sinónimo 6-[2-(3,4-Dihydro-4,4-(dimethyl-d6)-2H-1-benzothiopyran-6-yl-d2)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester, AGN 190168-d8, Tazorac-d8, Zorac-d8
Nombre IUPAC etil 6-[2-[3,3-dideuterio-4,4-bis(trideuteriometil)-2H-tiocromeno-6-il]etinil] piridina-3-carboxilato
SMILES O=C(OCC)C1=CN=C(C#CC2=CC3=C(C=C2)SCC([2H])([2H])C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazarotene-d8
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3/i2D3,3D3,11D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1795