Learn More
Tazanolast, MedChemExpress
Código de producto. 16490909
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16490909 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16490909 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101810
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Tazanolast is a selective mast-cell-stabilizing drug, on ozone-induced airway hyperresponsiveness in guinea pigs.
Tazanolast is a selective mast-cell-stabilizing drug, on ozone-induced airway hyperresponsiveness in guinea pigs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tazanolast
Forma física Solid
CAS 82989-25-1
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15N5O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo TO 188 Tazalest Tazanol
SMILES O=C(OCCCC)C(NC1=CC=CC(C2=NN=NN2)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 289.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.29
Porcentaje de pureza 99.5%