Learn More
Tocris Bioscience™ Taxol Janelia Fluor 526
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18779376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18779376 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18779376 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7315/100U
Green fluorescent taxol derivative; probe for microtubule staining
Taxol Janelia Fluor™ 526 is a fluorogenic, green fluorescent taxol derivative for direct imaging of the microtubule cytoskeleton. Taxol Janelia Fluor™ 526 is fluorogenic: it fluoresces only once bound to microtubules, enabling hassle-free no-wash experiments. Excitation maximum = 531 nm; emission maximum = 548 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-((8-(((1 S,2 R)-3-(((2 aR,4 S,4 AS,6 R,9 S,11 S,12 S,12 aR,12 bS)-12 b-Acetoxy-12-(benzoyloxy)-4,6,11-trihydroxy-4 A,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-2 A,3,4,4 A,5,6,9,10,11,12,12 A,12 b-dodecahydro-1 H-7,11-methanocyclodeca[3,4 ]benzo[1,2-b]oxet-9-yl)oxy)-2-hydroxy-3-oxo-1-phen
CAS 2410613-93-1
Cantidad 100 μg
Objetivo Microtubule Probes
Fórmula molecular C73H74F6N4O17.CF3CO2H
Pureza 0.85