Learn More
BD Discos de diferenciación Taxo™: Antibiótico - hipurato
Código de producto. 11762974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1/Paq.
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11762974 1/Paq. paquete de 50
11772974 10 Paq. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11762974 Proveedor BD N.º de proveedor 231723
Detectar, diferenciar e identificar microorganismos
  • Los organismos reaccionan con agentes químicos impregnados en discos, dando como resultado reacciones positivas o negativas
  • La combinación de reacciones positivas y negativas ayuda a la identificación del organismo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Hipurato
Contenido y almacenamiento De -20 °C a +8 °C
Tipo de empaquetado Disco
Cantidad 1/Paq.
Para uso diagnóstico in vitro. Siga los procedimientos de laboratorio establecidos al manipular y desechar materiales infecciosos.