Learn More
Tavilermide, MedChemExpress
Código de producto. 16457428
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16457428 10 mg 10 miligramos
16449907 5 mg 5 miligramos
16437406 100 mg 100 miligramos
16423457 50 mg 50 miligramos
16401719 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16457428 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17622
MedChemExpress Tavilermide is a selective, partial agonist of TrkA, or a nerve growth factor (NGF) mimetic.
Tavilermide is a selective, partial agonist of TrkA, or a nerve growth factor (NGF) mimetic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tavilermide
CAS 263251-78-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32N6O11
Cantidad 10 mg
Sinónimo MIM-D3
Información de solubilidad NH4OH : 50 mg/mL (86.13 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NH4OH) ∣H2O : 2 mg/mL (3.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC[C@H](N1)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@H](C(NCC(O)=O)=O)CCOC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2C1=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 580.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.54
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation