Learn More
Tavaborole, TRC
Código de producto. 30422576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422576 500 mg
30417658 1 g
30423520 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT009765500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174671-46-6
Fórmula molecular C7 H6 B F O2
Peso molecular (g/mol) 151.93
Sinónimo 2,1-Benzoxaborole, 5-fluoro-1,3-dihydro-1-hydroxy-, 5-Fluoro-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, 5-Fluoro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol, AN 2690, AN 2729, Kerydin, Tavaborole
Nombre IUPAC 5-fluoro-1-hidroxi-3H-2,1-benzoxaborol
SMILES OB1OCc2cc(F)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tavaborole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BFO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3,10H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0445