Learn More
Tavaborole, MedChemExpress
Código de producto. 16491006
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16491006 200 mg 200 miligramos
16454328 10 mg 10 miligramos
16410657 50 mg 50 miligramos
16435246 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16491006
Marca: Medchem Express HY10980
MedChemExpress Tavaborole (AN-2690) is an antifungal agent with activity against Trichophyton species, in a topical solution formulation for the potential treatment of onychomycosis.
Tavaborole (AN-2690) is an antifungal agent with activity against Trichophyton species, in a topical solution formulation for the potential treatment of onychomycosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tavaborole
Forma física Solid
CAS 174671-46-6
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6BFO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AN-2690
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (658.20 mM)
SMILES OB1OCC2=CC(F)=CC=C21
Peso molecular (g/mol) 151.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.93
Porcentaje de pureza 98.0%