Learn More
Taurultam, TRC
Código de producto. 30412813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412813 100 mg
30413051 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT009600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38668-01-8
Fórmula molecular C3 H8 N2 O2 S
Peso molecular (g/mol) 136.17
Sinónimo Tetrahydro-2H-1,2,4-thiadiazine 1,1-Dioxide, ¡1,1-Dioxoperhydro-1,2,4-thiadiazine, Perhydro-1,2,4-thiadiazine 1,1-Dioxide, Tetrahydro-2H-1,2,4-thiadiazine 1,1-Dioxide
Nombre IUPAC 1,2,4-tiadiazinano 1,1-dióxido
SMILES O=S1(=O)CCNCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurultam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8N2O2S/c6-8(7)2-1-4-3-5-8/h4-5H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0306
Porcentaje de pureza >95%