Learn More
Ácido tauro-desoxixicólico, TRC
Código de producto. 30137970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137970 5 g 5 g
17953475 500 mg 500 miligramos
17954515 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7793105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14605-22-2
Fórmula molecular C26 H45 N O6 S
Peso molecular (g/mol) 499.7
Sinónimo Ethanesulfonic acid, 2-[[(3α,5β,7β)-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-, Taurine, N-(3α,7β-dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)- (8CI), Tauroursodeoxycholic acid (6CI,7CI), 2-[[(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethanesulfonic acid, Cholane, ethanesulfonic acid deriv., 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholanoyltaurine, Taurolite, UR 906, Ursodeoxycholyltaurine
Nombre IUPAC 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]pentanoil]amino]ácido etanosulfónico
SMILES C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tauroursodeoxycholic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H45NO6S/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33)/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.2968
Porcentaje de pureza >95%