Learn More
Sal sódica del ácido tauroursodesoxicólico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tauroursodeoxycholic Acid Sodium Salt |
| CAS | 35807-85-3 |
| Fórmula molecular | C26 H44 N O6 S . Na |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[[(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethanesulfonic acid sodium salt (1:1), Ethanesulfonic acid, 2-[[(3α,5β,7β)-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-, monosodium salt (9CI), Tauroursodeoxycholic acid, sodium salt (6CI,7CI), Sodium tauroursodeoxycholate, Sodium tauroursodesoxycholate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29;/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 521.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 521.2787 |