Learn More
Tauroursodeoxycholate, MedChemExpress
Código de producto. 16443797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16443797 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16443797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19696
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Tauroursodeoxycholate (Tauroursodeoxycholic acid) is an endoplasmic reticulum (ER) stress inhibitor. Tauroursodeoxycholate significantly reduces expression of apoptosis molecules, such as caspase-3 and caspase-12. Tauroursodeoxycholate also inhibits ERK.
Tauroursodeoxycholate (Tauroursodeoxycholic acid) is an endoplasmic reticulum (ER) stress inhibitor. Tauroursodeoxycholate significantly reduces expression of apoptosis molecules, such as caspase-3 and caspase-12. Tauroursodeoxycholate also inhibits ERK.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tauroursodeoxycholate
CAS 14605-22-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H45NO6S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Tauroursodeoxycholic acid TUDCA UR 906
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (100.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (25.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CCC(NCCS(=O)(O)=O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 499.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease