Learn More
Tauroursodeoxycholate dihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16453797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16453797 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16453797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19696B
MedChemExpress Tauroursodeoxycholate (Tauroursodeoxycholic acid; TDUCA) dihydrate is an endoplasmic reticulum (ER) stress inhibitor. Tauroursodeoxycholate significantly reduces expression of apoptosis molecules, such as caspase-3 and caspase-12. Tauroursodeoxycholate also inhibits ERK.
Tauroursodeoxycholate (Tauroursodeoxycholic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tauroursodeoxycholate dihydrate
CAS 117609-50-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H49NO8S
Cantidad 50 mg
Sinónimo Tauroursodeoxycholic acid dihydrateTUDCA dihydrateUR 906 dihydrate
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (155.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CCC(NCCS(=O)(O)=O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C.O.O
Peso molecular (g/mol) 535.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 535.73
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease