Learn More
Tauromustina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tauromustine |
| CAS | 85977-49-7 |
| Fórmula molecular | C7 H15 Cl N4 O4 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15ClN4O4S/c1-11(2)17(15,16)6-4-9-7(13)12(10-14)5-3-8/h3-6H2,1-2H3,(H,9,13) |
| SMILES | CN(C)S(CCNC(N(N=O)CCCl)=O)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 2- (2-Cloroetil)nitrosoamino]carbonil]amino]-N,N-dimetiletanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 286.736 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.05 |