Learn More
Sal disódica de ácido taurolitocólico, TRC
Código de producto. 30133466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133466 10 mg 10 miligramos
30132491 100 mg 100 miligramos
30005588 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00911510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64936-83-0
Fórmula molecular C26 H43 N O8 S2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 607.73
Sinónimo 2-[[(3α,5β)-24-Oxo-3-(sulfooxy)cholan-24-yl]amino]ethanesulfonic Acid Disodium Salt, N-(3α-Hydroxy-5β-cholan-24-oyl)taurine Hydrogen Sulfate (Ester) Disodium Salt, 3α-Hydroxy-5β-cholanoyltaurine 3-Sulfate Disodium Salt, Sulfolithocholyltaurine Disodium Salt, Sulfotaurolithocholic Acid Disodium Salt, Taurolithocholic Acid 3-Sulfate Disodium Salt, Taurolithocholic Acid 3α-Sulfate Disodium Salt, Taurosulfolithocholic Acid Disodium Salt;
Nombre IUPAC disodio; 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-3-sulfonatooxi-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato
SMILES [Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurolithocholic Acid Sulfate Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H45NO8S2.2Na/c1-17(4-9-24(28)27-14-15-36(29,30)31)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(35-37(32,33)34)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;;/h17-23H,4-16H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 607.2225
Porcentaje de pureza >95%