Learn More
Ácido taurolitocolólico Sal sódica, TRC
Código de producto. 30010490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010490 5 mg 5 miligramos
30004246 10 mg 10 miligramos
30003982 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0091005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6042-32-6
Fórmula molecular C26 H44 N O5 S . Na
Peso molecular (g/mol) 505.69
Sinónimo Ethanesulfonic acid, 2-[[(3α,5β)-3-hydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-, sodium salt (1:1), Ethanesulfonic acid, 2-[[(3α,5β)-3-hydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-, monosodium salt (9CI), Taurine, N-(3α-hydroxy-5β-cholan-24-oyl)-, monosodium salt (8CI), Taurolithocholic acid, sodium salt (6CI,7CI), NSC 681057, Sodium taurolithocholate, Taurolithocholic acid sodium salt, 2-[[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethanesulfonic acid sodium salt, 3α-Hydroxy-5β-cholanoyltaurine sodium
Nombre IUPAC sodio; 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato
SMILES [Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurolithocholic Acid Sodium Salt
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H45NO5S.Na/c1-17(4-9-24(29)27-14-15-33(30,31)32)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(28)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;/h17-23,28H,4-16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31,32);/q;+1/p-1/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.2838