Learn More
Sal sódica del ácido taurolitocólico-d5 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taurolithocholic Acid-d5 Sodium Salt |
| CAS | 1265476-97-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C26H39D5NNaO5S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,3,4,4-d5]amino]ethanesulfonic acid sodium salt, Taurolithocholic acid-d5 sodium salt, Taurolithocholic acid D5 sodium salt (3α-hydroxy-5β-cholane-2,2,3,4,4-D5), 2-[[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxo-2,2,3,4,4-d5-cholan-24-yl]amino]ethanesulfonic acid sodium salt, 3α-Hydroxy-2,2,3,4,4-d5-5β-cholanoyltaurine sodium, 3α-Hydroxy-N-(2-sulfoethyl)-5β-cholan-24-amide-2,2,3,4,4-d5 sodium salt, Lithocholyltaurine-d5 sodium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H45NO5S.Na/c1-17(4-9-24(29)27-14-15-33(30,31)32)21-7-8-22-20-6-5-18-16-19(28)10-12-25(18,2)23(20)11-13-26(21,22)3;/h17-23,28H,4-16H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31,32);/q;+1/p-1/t17-,18-,19-,20+,21-,22+,23+,25+,26-;/m1./s1/i10D2,16D2,19D; |
| SMILES | [Na+].[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@]1([2H])O)[C@H](C)CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 510.72 |
| Mostrar más |