Learn More
Taurolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taurolidine |
| CAS | 19388-87-5 |
| Fórmula molecular | C7 H16 N4 O4 S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2H-1,2,4-Thiadiazine','4,4'-methylenebis[tetrahydro-','1,1,1',1'-tetraoxide, 4,4'-Methylenebis(perhydro-1,2,4-thiadiazin 1,1-dioxide), Taurolidine, Taurolin, Tauroline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N4O4S2/c12-16(13)3-1-10(5-8-16)7-11-2-4-17(14,15)9-6-11/h8-9H,1-7H2 |
| SMILES | O=S1(=O)CCN(CN2CCS(=O)(=O)NC2)CN1 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dióxido de 4-[(1,1-dioxo-1,2,4-tiadiazinan-4-il)metil]-1,2,4-tiadiazinano |
| Peso molecular (g/mol) | 284.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0613 |