Learn More
Taurolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taurolidine |
| CAS | 19388-87-5 |
| Fórmula molecular | C7 H16 N4 O4 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2H-1,2,4-Thiadiazine','4,4'-methylenebis[tetrahydro-','1,1,1',1'-tetraoxide, 4,4'-Methylenebis(perhydro-1,2,4-thiadiazin 1,1-dioxide), Taurolidine, Taurolin, Tauroline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N4O4S2/c12-16(13)3-1-10(5-8-16)7-11-2-4-17(14,15)9-6-11/h8-9H,1-7H2 |
| SMILES | O=S1(=O)CCN(CN2CCS(=O)(=O)NC2)CN1 |
| Nombre IUPAC | 1,1-dióxido de 4-[(1,1-dioxo-1,2,4-tiadiazinan-4-il)metil]-1,2,4-tiadiazinano |
| Peso molecular (g/mol) | 284.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0613 |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?