Learn More
Taurolidina, TRC
Código de producto. 30425977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30425977 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30425977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00905050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurolidine
CAS 19388-87-5
Fórmula molecular C7 H16 N4 O4 S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2H-1,2,4-Thiadiazine','4,4'-methylenebis[tetrahydro-','1,1,1',1'-tetraoxide, 4,4'-Methylenebis(perhydro-1,2,4-thiadiazin 1,1-dioxide), Taurolidine, Taurolin, Tauroline
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N4O4S2/c12-16(13)3-1-10(5-8-16)7-11-2-4-17(14,15)9-6-11/h8-9H,1-7H2
SMILES O=S1(=O)CCN(CN2CCS(=O)(=O)NC2)CN1
Nombre IUPAC 1,1-dióxido de 4-[(1,1-dioxo-1,2,4-tiadiazinan-4-il)metil]-1,2,4-tiadiazinano
Peso molecular (g/mol) 284.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0613
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.