Learn More
Ácido Taurocólico, TRC
Código de producto. 17907254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17907254 10 mg 10 miligramos
17958294 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17907254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00814510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-24-3
Fórmula molecular C26 H45 N O7 S
Peso molecular (g/mol) 515.7
Sinónimo 2-[[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethanesulfonic Acid;' '¡3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic Acid-24-taurine, Cholaic Acid, Cholic Acid Taurine Conjugate, Cholyltaurine, N-Choloyltaurine, NSC 25505;
Nombre IUPAC 2-((R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetilhexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantore-17-il)pentanamido)etanol-1-ácido sulfónico
SMILES O=S(O)(CCNC(CC[C@@H](C)[C@]1([H])[C@]2(C)[C@](CC1)([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H]2O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurocholic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H45NO7S/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.29
Porcentaje de pureza >95%