Learn More
Hidrato de sal sódica de ácido taurocólico, TRC
Código de producto. 30417926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417926 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30417926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0088511G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurocholic Acid Sodium Salt Hydrate
CAS 345909-26-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C26 H44 N O7 S . Na . 2 H2 O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H45NO7S.Na.2H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t15-,16?,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;;/m1.../s1
SMILES O.O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Nombre IUPAC sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 573.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.2947
Porcentaje de pureza >95