Learn More
Taurochenodeoxycholic acid, MedChemExpress
Descripción
Taurochenodeoxycholic acid (12-Deoxycholyltaurine) is one of the main bioactive substances of animals' bile acid. Taurochenodeoxycholic acid induces apoptosis and shows obvious anti-inflammatory and immune regulation properties.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taurochenodeoxycholic acid |
| CAS | 516-35-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H45NO6S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 12-Deoxycholyltaurine |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (200.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (50.03 mM) |
| SMILES | C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(NCCS(=O)(O)=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@]([C@@H](C[C@]3([H])C[C@H](O)CC4)O)([H])[C@]([C@]34C)([H])CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 499.7 |
| Mostrar más |