Learn More
Sal sódica del ácido tauro-beta-muricólico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tauro-beta-muricholic Acid Sodium Salt |
| CAS | 145022-92-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C26 H44 N O7 S . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Tauro-β-muricholic Acid Sodium Salt, Ethanesulfonic acid','2-[[(3α,5β,6β,7β)-3,6,7-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-','sodium salt (1:1), Ethanesulfonic acid','2-[[(3α,5β,6β,7β)-3,6,7-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]-','monosodium salt (9CI), Sodium tauro-β-muricholate, Tauro-β-muricholic acid sodium salt, 2-[[(3α,5β,6β,7β)-3,6,7-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethanesulfonic acid sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-21(29)27-12-13-35(32,33)34)17-5-6-18-22-19(9-11-25(17,18)2)26(3)10-8-16(28)14-20(26)23(30)24(22)31;/h15-20,22-24,28,30-31H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-,25-,26-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,6S,7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6,7-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 537.68 |
| Show More |