Learn More
Taurina, TRC
Código de producto. 17919434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17919434 10 mg 10 miligramos
17918984 10 g 10 g
17917624 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17919434 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT00785010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-35-7
Fórmula molecular C2 H7 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 125.15
Sinónimo 2-Aminoethanesulfonic Acid, Taurine (8CI), 2-Aminoethanesulfonic acid, 1-Aminoethane-2-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1-sulfonic acid, 2-Aminoethylsulfonic acid, 2-Sulfoethylamine, NSC 32428, O-Due, Taufon, Taukard, Tauphon, Tauramin, β-Aminoethylsulfonic acid
Nombre IUPAC ácido 2-aminoetanosulfónico
SMILES NCCS(=O)(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Taurine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0147
Porcentaje de pureza >95%