Learn More
Taurine, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18025232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
18025232 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 18025232 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0209/1G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Non-selective, endogenous glycine receptor partial agonist
One of the most abundant free amino acids in the brain. A partial agonist at the inhibitory glycine receptor. May be used in protocols for the generation of retinal pigment epithelial cells from hPSCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurine
CAS 107-35-7
Fórmula molecular C2H7NO3S
Número MDL MFCD00008197
Cantidad 1 g
Sinónimo taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
Clave InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC 2-aminoethane-1-sulfonic acid
Peso molecular (g/mol) 125.14
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.14
Porcentaje de pureza >98%