Learn More
Taurina, Mikromol™
Descripción
Taurina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taurine |
| CAS | 107-35-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Taurine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C2 H7 N O3 S |
| Sinónimo | 2-Aminoethanesulfonic Acid, Taurine (8CI), 2-Aminoethanesulfonic acid, 1-Aminoethane-2-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1-sulfonic acid, 2-Aminoethylsulfonic acid, 2-Sulfoethylamine, NSC 32428, O-Due, Taufon, Taukard, Tauphon, Tauramin, β-Aminoethylsulfonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6) |
| SMILES | NCCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-aminoetanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 125.15 |
| Mostrar más |