Learn More
Taurina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taurine-d4 |
| CAS | 342611-14-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C2 2H4 H3 N O3 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Ethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid','2-amino- (9CI), 2-Aminoethane-d4-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid, Taurine-d4, Taurine-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 129.17 |
| Mostrar más |