Learn More
Taurina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721935 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10721935 25 g Frasco de plástico 25 GR
10174320 100 g Frasco de plástico 100 GR
10594101 500 g Frasco de plástico 500 GR
10043663 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10721935 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166540250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    25.65€ / 25 g
    Ahorro 4.15€
    13% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-35-7
Fórmula molecular C2H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 125.14
Número MDL MFCD00008197
Clave InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Nombre IUPAC ácido 2-aminoetanosulfónico
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Taurine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NCH2CH2SO3H
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 528
Índice Merck 15, 9211
Información de solubilidad Solubility in water: 65g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in absolute ethanol,diethyl ether,soluble in dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.