Learn More
Taurina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429573 100 g 100 g
11439573 500 g 500 g
11449573 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12403.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125.14 g/mol
Taurine plays an important role in cardiovascular function, skeletal muscle function, the retina and the central nervous system. It acts as an antioxidant as well as protecting against the toxicity of various substances such as lead and cadmium. It is also used in contact lens solution and an ingredient in numerous energy drinks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La taurina juega un papel importante en la función cardiovascular, la función muscular esquelética, la retina y el sistema nervioso central. Actúa como antioxidante y protege contra la toxicidad de diversas sustancias como el plomo y el cadmio. También se utiliza en la solución de lentes de contacto y como ingrediente en numerosas bebidas energéticas.
Solubilidad
Soluble en agua y dimetilsulfóxido. Insoluble en etanol absoluto y éter dietílico.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-35-7
Fórmula molecular C2H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 125.14
Número MDL MFCD00008197
Clave InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Nombre IUPAC ácido 2-aminoetanosulfónico
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurine
Punto de fusión >300°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 100 g
Beilstein 1751215
Información de solubilidad Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in absolute ethanol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15