Learn More
Taurina, + 99 %, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10614932 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10614932 500 g Jarra de plástico para polvo 500 g
1 options
Código de producto. 10614932 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0300/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 107-35-7
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
pH 5
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C2H7NO3S
Número MDL MFCD00008197
Cantidad 500 g
Sinónimo taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
Clave InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-aminoetanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 125.14
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.14g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Show Less