Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taurine |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.15 |
| Porcentaje de pureza | 0.996 |
| Forma física | Polvo cristalino |