Learn More
Taurina, 99,6%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473381 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11473381 10 g
11483381 100 g
11493381 500 g
11403391 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11473381 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210300310
CAS 107-35-7
Fórmula molecular C2H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 125.14
Número MDL MFCD00008197
Clave InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrabutylammonium chloride, tetrabutyl ammonium chloride, tetra-n-butylammonium chloride, tbac, tetrabutylazanium chloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tetrabutylammoniumchloride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride 1:1, n,n,n-tributyl-1-butanaminium chloride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium chloride
PubChem CID 70681
ChEBI CHEBI:51988
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoetano-1-sulfónico
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurine
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 0.996
Forma física Crystalline Powder