Learn More
Taurina, ≥ 98,5 %, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15835368 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15835368 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
1 options
Código de producto. 15835368 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J75824.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.14€
    172.65€ / 1 Kg
    Ahorro 38.49€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taurine
CAS 107-35-7
Punto de fusión >300°C
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C2H7NO3S
Número MDL MFCD00008197
Cantidad 1 kg
Beilstein 1751215
Sinónimo taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
Clave InChI XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-aminoetanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 125.14
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Biología molecular
Forma física Polvo cristalino