Learn More
Melford Taurina
Código de producto. 30018860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018860 500 g 500 g
30018858 100 g 100 g
30018859 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018860 Proveedor Melford N.º de proveedor T38200500.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Nombre de la sustancia: Ácido 2-aminoetanosulfónico
  • Número CAS: 107-35-7
  • Fórmulamolecular:C2H7NO3S
  • Peso molecular: 125,15 g/mol
Especificaciones
CAS 107-35-7
Fórmula molecular C2H7NO3S
Cantidad 500 g