Learn More
Compuesto relativo de taurinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taurinamide Relative Compound |
| CAS | 19388-88-6 |
| Fórmula molecular | C16 H32 N8 O8 S4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Taurolidine Impurity 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32N8O8S4/c25-33(26)5-1-17-9-18-2-6-34(27,28)22(12-18)16-24-14-20(4-8-36(24,31)32)10-19-3-7-35(29,30)23(13-19)15-21(33)11-17/h1-16H2 |
| SMILES | O=S1(=O)CC[N@@]2CN3CCS(=O)(=O)N(C3)CN4C[N@@](CCS4(=O)=O)CN5CCS(=O)(=O)N(C5)CN1C2 |
| Nombre IUPAC | (7S,19R)-4 λ6,λ12 λ6,λ16 6,24 6-tetratia-1,3,7,9,13,15,19,21-octazapentaciclo[19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosano 4,4,12,12,16,16,24,24-octaóxido |
| Peso molecular (g/mol) | 592.734 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 592.123 |