Learn More
Clorhidrato de taurinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Taurinamide Hydrochloride |
| CAS | 89756-60-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C2 H8 N2 O2 S . HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-ethanesulfonamide Hydrochloride, 2-Aminoethanesulfonamide Hydrochloride, 2-Sulfamoylethylamine Hydrochloride, Aminoethanesulfonamide Hydrochloride, NSC 403678 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H8N2O2S.ClH/c3-1-2-7(4,5)6;/h1-3H2,(H2,4,5,6);1H |
| SMILES | NCCS(N)(=O)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-aminoetanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 160.62 |
| Mostrar más |