Learn More
Tau-(metil-d3)-L-histidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tau-(Methyl-d3)-L-Histidine |
| CAS | 91037-48-8 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H8 N3 O2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 1-(Methyl-d3)-L-histidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])n1cnc(C[C@H](N)C(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-[1-(trideuteriometil)imidazol-4-il]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.104 |