Learn More
MedChemExpress Tat-NR2B9c TFA
Código de producto. 16482639
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16482639 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16482639 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0117A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Tat-NR2B9c TFA (Tat-NR2Bct TFA) is a postsynaptic density-95 (PSD-95) inhibitor, with EC50 values of 6.7 nM and 670 nM for PSD-95d2 (PSD-95 PDZ domain 2) and PSD-95d1, respectively.
Tat-NR2B9c TFA disrupts the PSD-95/NMDAR interaction, inhibiting NR2A and NR2B binding to PSD-95 with IC50 values of 0.5 μM and 8 μM, respectively. Tat-NR2B9c TFA also inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS)/PSD-95 interaction, and possesses neuroprotective efficacy.
Especificaciones
Pureza 98.99%
CAS 1834571-04-8
Contenido y almacenamiento Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Peso molecular 2632.9 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (18.99 mM)
Sinónimo Tat-NR2Bct TFA∣NA-1 TFA