Learn More
MedChemExpress Tat-NR2B9c TFA
Código de producto. 16471818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16471818 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471818 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0117A
MedChemExpress Tat-NR2B9c TFA (Tat-NR2Bct TFA) is a postsynaptic density-95 (PSD-95) inhibitor, with EC50 values of 6.7 nM and 670 nM for PSD-95d2 (PSD-95 PDZ domain 2) and PSD-95d1, respectively.
Tat-NR2B9c TFA disrupts the PSD-95/NMDAR interaction, inhibiting NR2A and NR2B binding to PSD-95 with IC50 values of 0.5 μM and 8 μM, respectively. Tat-NR2B9c TFA also inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS)/PSD-95 interaction, and possesses neuroprotective efficacy.
Especificaciones
Pureza 98.99%
CAS 1834571-04-8
Contenido y almacenamiento Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Peso molecular 2632.9 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (18.99 mM)
Sinónimo Tat-NR2Bct TFA∣NA-1 TFA