Learn More
Tocris Bioscience™ TAT-Gap19
Descripción
TAT-Gap19 is a Cx43 hemichannel blocker (IC50 ~7 μM). No significant affinity for gap junctions or Panx1 channels. N-terminal transactivator of transcription (TAT) motif promotes membrane permeability and increases inhibitory effect of Gap19 (Cat. No. 5353). Active in vivo. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95% |
| CAS | 1507930-54-2 |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C |
| Peso molecular | 2703.28g/mol |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | YGRKKRRQRRRKQIEIKKFK |
| Reactividad específica | Cx43 hemichannel blocker (IC50=7μM) |
Para uso exclusivo en investigación