Learn More
MedChemExpress TAT (48-57)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.82% |
| CAS | 253141-50-3 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1396.65 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (35.80 mM∣Need ultrasonic) |