Learn More
MedChemExpress TAT (48-57)
Código de producto. 16422218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422218 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16422218 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP1575
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
MedChemExpress TAT (48-57) is a cell-permeable peptide, derived from HIV-1 transactivator of transcription (Tat) protein residue 48-57.
Especificaciones
Pureza 98.82%
CAS 253141-50-3
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 1396.65 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (35.80 mM∣Need ultrasonic)