Learn More
MedChemExpress Taspoglutide
Código de producto. 16463986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16463986 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16463986
Marca: MedChemExpress HYP0165
MedChemExpress Taspoglutide is a long-acting glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist developed for treatment of type 2 diabetes, with an EC50 value of 0.06 nM.
Especificaciones
Pureza 96.85%
CAS 275371-94-3
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecular 3339.71 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (8.38 mM)
Sinónimo ITM077∣ R1583∣ BIM51077