Learn More
MedChemExpress Taspoglutide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.85% |
| CAS | 275371-94-3 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecular | 3339.71 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 28 mg/mL (8.38 mM) |
| Sinónimo | ITM077∣ R1583∣ BIM51077 |