Learn More
Taspine, TRC
Código de producto. 30138321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138321 50 mg 50 miligramos
30005874 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00780050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 602-07-3
Fórmula molecular C20 H19 N O6
Peso molecular (g/mol) 369.37
SMILES COc1ccc2C(=O)Oc3c(OC)cc(CCN(C)C)c4C(=O)Oc1c2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taspine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO6/c1-21(2)8-7-10-9-13(25-4)18-16-14(10)20(23)27-17-12(24-3)6-5-11(15(16)17)19(22)26-18/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1212
Porcentaje de pureza >95%