Learn More
Tocris Bioscience™ TASP 0277308
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18775546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18775546 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18775546 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6498/5
Potent and selective S1P1 receptor antagonist; inhibits angiogenesis
TASP 0277308 is a potent and selective sphingosine 1-phosphate 1 (S1P1) receptor antagonist (IC50 = 7.8 nM). TASP 0277308 inhibits S1P-induced chemotaxis (IC50 = 1.1-1.6 nM), HUVEC cell proliferation (IC50 = 3-3.6 nM) and suppresses angiogenesis in vivo. TASP 0277308 also blocks VEGF-induced tube-formation of HUVECs in vitro and reverses or impairs the development of arthritis or mechano-allodynia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichloro-N-[(1 R)-1-[4-ethyl-5-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenoxy]-4 H-1,2,4-triazol-3-yl]ethyl]benzenesulfonamide
CAS 945725-50-8
Cantidad 5 mg
Objetivo Sphingosine-1-phosphate Receptor Antagonists
Fórmula molecular C23H28Cl2N6O3S
Pureza 0.98