Learn More
Tasosartan, MedChemExpress
Código de producto. 16460748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460748 5 mg 5 miligramos
16418318 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16460748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0250
MedChemExpress Tasosartan is a long-acting angiotensin II (AngII) receptor antagonist.
Tasosartan is a long-acting angiotensin II (AngII) receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tasosartan
Forma física Solid
CAS 145733-36-4
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21N7O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo WAY-ANA 756
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (303.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCC2=C(C)N=C(C)N=C2N1CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3
Peso molecular (g/mol) 411.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.46
Porcentaje de pureza 99.07%