Learn More
Tasimelteon, TRC
Código de producto. 17992975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992975 100 mg 100 miligramos
17993725 1 g 1 g
17943065 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT007740100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609799-22-6
Fórmula molecular C15 H19 N O2
Peso molecular (g/mol) 245.3169
Sinónimo Propanamide, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]-, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]propanamide, (1R-trans)-N-[[2-(2,3-Dihydro-4-benzofuranyl)cyclopropyl]methyl]propanamide, BMS 214778, Hetlioz, MA 1, N-[[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-4-yl)cyclopropyl]methyl]propanamide, Tasimelteon, VEC 162
Nombre IUPAC N-[[(1R,2R)-2-(2,3-dihidro-1-benzofurano-4-il)ciclopropil]metilpropanamida
SMILES CCC(=O)NC[C@@H]1C[C@H]1c2cccc3OCCc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tasimelteon
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19NO2/c1-2-15(17)16-9-10-8-13(10)11-4-3-5-14-12(11)6-7-18-14/h3-5,10,13H,2,6-9H2,1H3,(H,16,17)/t10-,13+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1416