Learn More
Taselisib, MedChemExpress
Código de producto. 16485898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485898 10 mg 10 miligramos
16472047 50 mg 50 miligramos
16468537 5 mg 5 miligramos
16416356 100 mg 100 miligramos
16401116 200 mg 200 miligramos
5 options
Código de producto. 16485898
Marca: Medchem Express HY13898
MedChemExpress Taselisib (GDC-0032) is a potent PI3K inhibitor targets PIK3CA mutations, with Kis of 0.12 nM, 0.29 nM, 0.97 nM, and 9.1 nM for PI3Kδ, PI3Kα, PI3Kγ and PI3Kβ, respectively.
Taselisib (GDC-0032) is a potent PI3K inhibitor targets PIK3CA mutations, with Kis of 0.12 nM, 0.29 nM, 0.97 nM, and 9.1 nM for PI3Kδ, PI3Kα, PI3Kγ and PI3Kβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Taselisib
CAS 1282512-48-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N8O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo GDC-0032 RG-7604
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)N1C(C2=CN3C(C(C(OCC3)=C4)=CC=C4C5=CN(C(C)(C(N)=O)C)N=C5)=N2)=NC(C)=N1
Peso molecular (g/mol) 460.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.53
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease