Learn More
TAS6417, MedChemExpress
Código de producto. 16495456
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495456 100 mg 100 miligramos
16487327 5 mg 5 miligramos
16443166 25 mg 25 miligramos
16424618 10 mg 10 miligramos
16420917 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16495456
Marca: Medchem Express HY112299
MedChemExpress TAS6417 (CLN-081) is a highly effective, orally active and pan-mutation-selective EGFR tyrosine kinase inhibitor with a unique scaffold fitting into the ATP-binding site of the EGFR hinge region, with IC50 values ranging from 1.1-8.0 nM.
TAS6417 (CLN-081) is a highly effective, orally active and pan-mutation-selective EGFR tyrosine kinase inhibitor with a unique scaffold fitting into the ATP-binding site of the EGFR hinge region, with IC50 values ranging from 1.1-8.0 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAS6417
CAS 1661854-97-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20N6O
Cantidad 100 mg
Sinónimo CLN-081
Información de solubilidad DMSO : 22.73 mg/mL (57.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N3C(C(C)=C[C@@H](C3)NC(C=C)=O)=C2C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 396.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.44
Porcentaje de pureza 97.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease