Learn More
TAS-301, MedChemExpress
Código de producto. 16470128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470128 5 mg 5 miligramos
16437566 100 mg 100 miligramos
16407668 10 mg 10 miligramos
16403677 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18965
MedChemExpress TAS-301 is an inhibitor of smooth muscle cell migration and proliferation, and inhibits PKC activation induced by PDGF.
TAS-301 is an inhibitor of smooth muscle cell migration and proliferation, and inhibits PKC activation induced by PDGF.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAS-301
CAS 193620-69-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19NO3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (106.32 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C(C3=CC=C(OC)C=C3)/C4=CC=C(OC)C=C4
Peso molecular (g/mol) 357.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.4
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation